Ethyl-4-{2,4-dioxo-3-azatricyclo[7.3.1.0
Proveedor: Apollo Scientific
OR303932-1G OR303932-500MG OR303932-5G
APOSOR303932-1GEA 270 EUR
APOSOR303932-1G APOSOR303932-500MG APOSOR303932-5G
Ethyl-4-{2,4-dioxo-3-azatricyclo[7.3.1.0
Ethyl-4-{2,4-dioxo-3-azatricyclo[7.3.1.0^{5,13}]trideca-1(13),5,7,9,11-pentaen-3-yl}butanoate
Formula: C₁₈H₁₇NO₄
Pto. de fusión: 91…92 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00392161
Núm. CAS: 150705-10-5