1-Cyclohexyl-1H,2H,3H-imidazo[4,5-b]pyridin-2-one
Proveedor: Apollo Scientific
OR303946-1G OR303946-500MG
APOSOR303946-1GEA 270 EUR
APOSOR303946-1G APOSOR303946-500MG
1-Cyclohexyl-1H,2H,3H-imidazo[4,5-b]pyridin-2-one
1-Cyclohexyl-1H,2H,3H-imidazo[4,5-b]pyridin-2-one
Formula: C₁₂H₁₅N₃O
MW: 217.27 g/mol
Pto. de fusión: 224…228 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22126108
Núm. CAS: 906532-83-0