1-Cyclohexyl-1H-imidazo[4,5-b]pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
OR303947-1G OR303947-500MG
APOSOR303947-1GEA 270 EUR
APOSOR303947-1G APOSOR303947-500MG
1-Cyclohexyl-1H-imidazo[4,5-b]pyridine
1-Cyclohexyl-1H-imidazo[4,5-b]pyridine
Formula: C₁₂H₁₅N₃
Pto. de fusión: 161…164 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22126109
Núm. CAS: 1365094-43-4