Ethyl-2-nitro-3-{1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl}propanoate
Proveedor: Apollo Scientific
OR303948-1G OR303948-500MG
APOSOR303948-1GEA 270 EUR
APOSOR303948-1G APOSOR303948-500MG
Ethyl-2-nitro-3-{1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl}propanoate
Ethyl-2-nitro-3-{1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl}propanoate
Formula: C₁₂H₁₃N₃O₄
MW: 263,26 g/mol
Pto. de fusión: 136…137 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22126111
Núm. CAS: 1373348-96-9