2-Methyl-2-{[(4-methylphenyl)methyl]amino}propanenitrile
Proveedor: Apollo Scientific
OR303949-1G OR303949-500MG
APOSOR303949-1GEA 270 EUR
APOSOR303949-1G APOSOR303949-500MG
2-Methyl-2-{[(4-methylphenyl)methyl]amino}propanenitrile
2-Methyl-2-{[(4-methylphenyl)methyl]amino}propanenitrile
Formula: C₁₂H₁₆N₂
MW: 188.27 g/mol
Pto. de fusión: 36…40 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10014475
Núm. CAS: 1018265-76-3