2-Methyl-2-(phenylamino)propionitrile
Proveedor: Apollo Scientific
OR303950-1G
OR303950-500MG
APOSOR303950-1GEA
270
EUR
APOSOR303950-1G
APOSOR303950-500MG
2-Methyl-2-(phenylamino)propionitrile
2-Methyl-2-(phenylamino)propionitrile
Formula:
C₁₀H₁₂N₂ Pto. de fusión: 93…96 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00035943 Núm. CAS: 2182-38-9 |