2,2,2-Trichloro-1-{1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl}ethan-1-one
Proveedor: Apollo Scientific
OR303951-1G OR303951-500MG
APOSOR303951-1GEA 270 EUR
APOSOR303951-1G APOSOR303951-500MG
2,2,2-Trichloro-1-{1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl}ethan-1-one
2,2,2-Trichloro-1-{1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl}ethan-1-one
Formula: C₉H₅Cl₃N₂O
Pto. de fusión: 269…279 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18642801
Núm. CAS: 163220-69-7