Benzyl-4-oxo-1,2,3,4-tetrahydropyridine-1-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR303963-1G OR303963-5G OR303963-25G
APOSOR303963-1GEA 33.5 EUR
APOSOR303963-1G APOSOR303963-5G APOSOR303963-25G
Benzyl-4-oxo-1,2,3,4-tetrahydropyridine-1-carboxylate
Benzyl-4-oxo-1,2,3,4-tetrahydropyridine-1-carboxylate
Formula: C₁₃H₁₃NO₃
Pto. de fusión: 65…67 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08437477
Núm. CAS: 185847-84-1