Ethyl-1,4,5,6-tetrahydrocyclopenta[c]pyrazole-3-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ethyl 1,4,5,6-tetrahydrocyclopentapyrazole-3-carboxylate
OR303964-1G
APOSOR303964-1GEA 50.9 EUR
APOSOR303964-1G
Ethyl-1,4,5,6-tetrahydrocyclopenta[c]pyrazole-3-carboxylate
Ethyl-1,4,5,6-tetrahydrocyclopenta[c]pyrazole-3-carboxylate
Formula: C₉H₁₂N₂O₂
MW: 180,21 g/mol
Pto. de fusión: 124…125 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07778361
Núm. CAS: 5932-31-0