2-Chloro-1-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)propan-1-one 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR303967-1G OR303967-500MG OR303967-5G
APOSOR303967-1GEA 336 EUR
APOSOR303967-1G APOSOR303967-500MG APOSOR303967-5G
2-Chloro-1-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)propan-1-one 97%
2-Chloro-1-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)propan-1-one
Formula: C₁₀H₁₁ClO₃
Pto. de fusión: 77…78 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22373656
Núm. CAS: 68505-86-2