Ethyl-2-amino-4-chlorothieno[2,3-d]-pyrimidine-6-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR303984-1G OR303984-500MG
APOSOR303984-1GEA 120 EUR
APOSOR303984-1G APOSOR303984-500MG
Ethyl-2-amino-4-chlorothieno[2,3-d]-pyrimidine-6-carboxylate
Ethyl-2-amino-4-chlorothieno[2,3-d]-pyrimidine-6-carboxylate
Formula: C₉H₈ClN₃O₂S
Pto. de fusión: 253…255 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18074287
Núm. CAS: 847560-46-7