(R)-(+)-2-Amino-1,1-diphenyl-1-propanol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (R)-2-Amino-1,1-diphenylpropan-1-ol
OR304003-5G
APOSOR304003-5GEA 128 EUR
APOSOR304003-5G
(R)-(+)-2-Amino-1,1-diphenyl-1-propanol
(R)-(+)-2-Amino-1,1-diphenyl-1-propanol
Formula: C₁₅H₁₇NO
MW: 227,30 g/mol
Pto. de fusión: 102…105 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02677967
Núm. CAS: 78603-93-7