(R)-2-Amino-1,1,2-triphenylethanol
Proveedor: Apollo Scientific
OR304029-100MG OR304029-1G OR304029-250MG
APOSOR304029-100MGEA 137 EUR
APOSOR304029-100MG APOSOR304029-1G APOSOR304029-250MG
(R)-2-Amino-1,1,2-triphenylethanol
(R)-2-Amino-1,1,2-triphenylethanol
Formula: C₂₀H₁₉NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03093538
Núm. CAS: 79868-79-4