(R)-(-)-2-Butanol 99+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR304038-1G OR304038-5G OR304038-250MG
APOSOR304038-1GEA 79.9 EUR
APOSOR304038-1G APOSOR304038-5G APOSOR304038-250MG
(R)-(-)-2-Butanol 99+%
(R)-(-)-2-Butanol
Formula: C₄H₁₀O
Pto. Ebullición: 99…100 °C
Pto. de fusión: –114 °C
Densidad: 0,806 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 26 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064280
Núm. CAS: 14898-79-4
UN: 1120
ADR: 3,II