(S)-(+)-2-Octanol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR304045-1G OR304045-5G
APOSOR304045-1GEA 53.8 EUR
APOSOR304045-1G APOSOR304045-5G
(S)-(+)-2-Octanol
(S)-(+)-2-Octanol
Formula: C₈H₁₈O
Pto. Ebullición: 179…180 °C
Pto. de inflamación: 76 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064283
Núm. CAS: 6169-06-8