(R)-(-)-1-Aminopropan-2-ol
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: (R)-(-)-Isopropanolamina
OR304058-100G OR304058-25G OR304058-5G
APOSOR304058-100GEA 154 EUR
APOSOR304058-100G APOSOR304058-25G APOSOR304058-5G
(R)-(-)-1-Aminopropan-2-ol
(R)-(-)-1-Aminopropan-2-ol
Formula: C₃H₉NO
MW: 75,11 g/mol
Pto. Ebullición: 160 °C
Pto. de fusión: 24…26 °C
Densidad: 0,954 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 71 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064428
Núm. CAS: 2799-16-8
EINECS: 220-532-9
UN: 3259
ADR: 8,II