(S)-(+)-3-Hidroxibutirato de metilo
Proveedor: Apollo Scientific
OR304074-25G OR304074-5G
APOSOR304074-25GEA 0 EUR
APOSOR304074-25G APOSOR304074-5G
(S)-(+)-3-Hidroxibutirato de metilo
(S)-(+)-3-Hidroxibutirato de metilo
Formula: C₅H₁₀O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064461
Núm. CAS: 53562-86-0