L-Homoserina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (S)-(-)-Homoserina, H-Hser-OH
OR304076-25G OR304076-100G OR304076-250G
APOSOR304076-25GEA 82.8 EUR
APOSOR304076-25G APOSOR304076-100G APOSOR304076-250G
L-Homoserina 98%
L-Homoserina
Formula: C₄H₉NO₃
Pto. de fusión: 203 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00063090
Núm. CAS: 672-15-1
EINECS: 211-590-6