(R)-(-)-Ácido hidratropico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
(R)-(-)-Ácido 2-fenilpropionico
OR304085-25G
APOSOR304085-25GEA
136
EUR
APOSOR304085-25G
(R)-(-)-Ácido hidratropico 98%
(R)-(-)-Ácido hidratropico
Formula:
C₉H₁₀O₂ MW: 150,18 g/mol Pto. de fusión: 29…30 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00063140 Núm. CAS: 7782-26-5 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...