(S)-(+)-Ácido hidratropico 97+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR304086-100G OR304086-25G OR304086-5G
APOSOR304086-100GEA 724 EUR
APOSOR304086-100G APOSOR304086-25G APOSOR304086-5G
(S)-(+)-Ácido hidratropico 97+%
(S)-(+)-Ácido hidratropico
Formula: C₉H₁₀O₂
Pto. Ebullición: 115 °C/0,75mmHg
Pto. de fusión: 29…30 °C
Densidad: 1,1 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00063139
Núm. CAS: 7782-24-3