trans-3-(3-Pyridyl)acrylic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR30410-100G OR30410-250G OR30410-25G
APOSOR30410-100GEA 166 EUR
APOSOR30410-100G APOSOR30410-250G APOSOR30410-25G
trans-3-(3-Pyridyl)acrylic acid 98%
trans-3-(3-Pyridyl)acrylic acid
Formula: C₈H₇NO₂
Pto. de fusión: 232…235 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006410
Núm. CAS: 19337-97-4
EINECS: 214-424-0