2,2,6,6-Tetrametilpiperidina 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR30412-100G OR30412-25G
APOSOR30412-100GEA 43.5 EUR
APOSOR30412-100G APOSOR30412-25G
2,2,6,6-Tetrametilpiperidina 99%
2,2,6,6-Tetrametilpiperidina
Formula: C₉H₁₉N
MW: 141,26 g/mol
Pto. Ebullición: 151…152 °C
Pto. de fusión: –59 °C
Densidad: 0,837 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 24 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005985
Núm. CAS: 768-66-1
EINECS: 212-199-3
UN: 1992
ADR: 3+6.1,III