9,10-Dibromoanthracène
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR30417-100G OR30417-25G
APOSOR30417-100GEA 109 EUR
APOSOR30417-100G APOSOR30417-25G
9,10-Dibromoanthracène
9,10-Dibromoanthracène
Formula: C₁₄H₈Br₂
Pto. de fusión: 222…224 °C (subl.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001244
Núm. CAS: 523-27-3
EINECS: 208-342-4
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III