5-Hydroxy-o-toluic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 5-Hydroxy-2-methylbenzoic acid
OR304202-25G
APOSOR304202-25GEA 62.5 EUR
APOSOR304202-25G
5-Hydroxy-o-toluic acid 98%
5-Hydroxy-o-toluic acid
Formula: C₈H₈O₃
MW: 152,15 g/mol
Pto. de fusión: 182…187 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09833184
Núm. CAS: 578-22-3