Methyl-2-bromo-3-methylbenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 2-bromo-3-methylbenzoate
OR304204-5G OR304204-10G
APOSOR304204-5GEA 21.9 EUR
APOSOR304204-5G APOSOR304204-10G
Methyl-2-bromo-3-methylbenzoate
Methyl-2-bromo-3-methylbenzoate
Formula: C₉H₉BrO₂
MW: 229,07 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00144762
Núm. CAS: 131001-86-0