4-Amino-3,6-dichloropyridazine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR304307-10G OR304307-25G OR304307-1G
APOSOR304307-10GEA 58 EUR
APOSOR304307-10G APOSOR304307-25G APOSOR304307-1G
4-Amino-3,6-dichloropyridazine 98%
4-Amino-3,6-dichloropyridazine
Formula: C₄H₃Cl₂N₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01647253
Núm. CAS: 823-58-5