Methyl-6-chloropyridazine-4-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 6-chloropyridazine-4-carboxylate
OR304309-1G OR304309-25G OR304309-5G
APOSOR304309-1GEA 30.6 EUR
APOSOR304309-1G APOSOR304309-25G APOSOR304309-5G
Methyl-6-chloropyridazine-4-carboxylate
Methyl-6-chloropyridazine-4-carboxylate
Formula: C₆H₅ClN₂O₂
MW: 172,5691 g/mol
Pto. de fusión: 88…89 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16660968
Núm. CAS: 1093860-48-0