trans-Cyclobutane-1,2-dicarbonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
OR304349-1G OR304349-5G
APOSOR304349-1GEA 197 EUR
APOSOR304349-1G APOSOR304349-5G
trans-Cyclobutane-1,2-dicarbonitrile
trans-Cyclobutane-1,2-dicarbonitrile
Formula: C₆H₆N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00221717
Núm. CAS: 3211-20-9