Cyclobutyl methyl ketone
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Acetylcyclobutane, Ketone cyclobutyl methyl, 1-Cyclobutylethan-1-one, 1-Cyclobutylethanone, Cyclobutyl Methyl Ketone
OR304351-25G OR304351-5G
APOSOR304351-25GEA 533 EUR
APOSOR304351-25G APOSOR304351-5G
Cyclobutyl methyl ketone
Cyclobutyl methyl ketone
Formula: C₆H₁₀O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00037148
Núm. CAS: 3019-25-8