5-Aminoindazol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
OR30440-100G
OR30440-25G
APOSOR30440-100GEA
0
EUR
APOSOR30440-100G
APOSOR30440-25G
5-Aminoindazol 95%
5-Aminoindazol
Formula:
C₇H₇N₃ Pto. de fusión: 172…178 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00037975 Núm. CAS: 19335-11-6 EINECS: 242-971-5 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...