1-Amino-4-naftol clorhidrato 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Amino-1-naphthol hydrochloride
OR30442-25G OR30442-5G
APOSOR30442-25GEA 197 EUR
APOSOR30442-25G APOSOR30442-5G
1-Amino-4-naftol clorhidrato 95%
1-Amino-4-naftol clorhidrato
Formula: C₁₀H₁₀ClNO
MW: 195.65 g/mol
Pto. de fusión: 272…273 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012562
Núm. CAS: 5959-56-8
EINECS: 227-727-8