9-Oxa-2-azaspiro[5.5]undecane
Proveedor: Apollo Scientific
OR304433-1G OR304433-5G
APOSOR304433-1GEA 521 EUR
APOSOR304433-1G APOSOR304433-5G
9-Oxa-2-azaspiro[5.5]undecane
9-Oxa-2-azaspiro[5.5]undecane
Formula: C₉H₁₇NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12827461
Núm. CAS: 57289-77-7