Ácido 4-aminoftalico 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR30446-100G
APOSOR30446-100GEA 87 EUR
APOSOR30446-100G
Ácido 4-aminoftalico 96%
Ácido 4-aminoftalico
Formula: C₈H₇NO₄
MW: 181,15 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013985
Núm. CAS: 5434-21-9