4-Aminostyrene 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR30448-25G OR30448-5G
APOSOR30448-25GEA 241 EUR
APOSOR30448-25G APOSOR30448-5G
4-Aminostyrene 96%
4-Aminostyrene
Formula: C₈H₉N
Pto. Ebullición: 98…100 °C/4mmHg
Pto. de fusión: 23…24 °C
Densidad: 1,014 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00015329
Núm. CAS: 1520-21-4
EINECS: 216-185-8
UN: 2811
ADR: 6.1,II