4-Amino-2,2,6,6-tetrametilpiperidinooxi (4-amino-TEMPO) 98% free radical
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidine 1-Oxyl, 4-Amino-1-oxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine
OR30449-25G OR30449-5G OR30449-100G
APOSOR30449-25GEA 139 EUR
APOSOR30449-25G APOSOR30449-5G APOSOR30449-100G
4-Amino-2,2,6,6-tetrametilpiperidinooxi (4-amino-TEMPO) 98% free radical
4-Amino-2,2,6,6-tetrametilpiperidinooxi (4-amino-TEMPO)
Formula: C₉H₁₉N₂O
MW: 171.26 g/mol
Pto. Ebullición: 98 °C/3.75mmHg
Pto. de fusión: 33…39 °C
Densidad: 0.896 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00006479
Núm. CAS: 14691-88-4
EINECS: 238-738-2