Ácido (3-bromo-4-metoxifenil)acético
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR3045-25G OR3045-5G
APOSOR3045-25GEA 142 EUR
APOSOR3045-25G APOSOR3045-5G
Ácido (3-bromo-4-metoxifenil)acético
Ácido (3-bromo-4-metoxifenil)acético
Formula: C₉H₉BrO₃
Pto. de fusión: 115…117 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00017538
Núm. CAS: 774-81-2
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III