4-Bromobencenosulfonamida 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR30462-25G OR30462-5G
APOSOR30462-25GEA 26.1 EUR
APOSOR30462-25G APOSOR30462-5G
4-Bromobencenosulfonamida 98%
4-Bromobencenosulfonamida
Formula: C₆H₆BrNO₂S
MW: 236,09 g/mol
Pto. de fusión: 164…167 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00051977
Núm. CAS: 701-34-8