6-Bromo-3,4-dihydro-1H-quinolin-2-one
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR30464-25G OR30464-5G
APOSOR30464-25GEA 142 EUR
APOSOR30464-25G APOSOR30464-5G
6-Bromo-3,4-dihydro-1H-quinolin-2-one
6-Bromo-3,4-dihydro-1H-quinolin-2-one
Formula: C₉H₈BrNO
Pto. de fusión: 170…172 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03839832
Núm. CAS: 3279-90-1