4-Chloro-3-ethylphenol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR30478-25G OR30478-5G
APOSOR30478-25GEA 92.8 EUR
APOSOR30478-25G APOSOR30478-5G
4-Chloro-3-ethylphenol 98%
4-Chloro-3-ethylphenol
Formula: C₈H₉ClO
Pto. de fusión: 45…50 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010822
Núm. CAS: 14143-32-9
EINECS: 237-991-6