4-Chloro-2-iodophenol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR30481-5G OR30481-10G OR30481-1G
APOSOR30481-5GEA 29 EUR
APOSOR30481-5G APOSOR30481-10G APOSOR30481-1G
4-Chloro-2-iodophenol 98%
4-Chloro-2-iodophenol
Formula: C₆H₄ClIO
Pto. de fusión: 74…76 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08235248
Núm. CAS: 71643-66-8