6-Cloro-4H-3,1-benzoxazina-2,4(1H)-diona 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 6-Chloro-1H-benzo[d][1,3]oxazine-2,4-dione
OR30482-100G
APOSOR30482-100GEA 161 EUR
APOSOR30482-100G
6-Cloro-4H-3,1-benzoxazina-2,4(1H)-diona 97%
6-Cloro-4H-3,1-benzoxazina-2,4(1H)-diona
Formula: C₈H₄ClNO₃
MW: 197,58 g/mol
Pto. de fusión: 300 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006701
Núm. CAS: 4743-17-3