2-Cloro-5-nitropirimidina 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR30486-5G OR30486-1G
APOSOR30486-5GEA 75.4 EUR
APOSOR30486-5G APOSOR30486-1G
2-Cloro-5-nitropirimidina 95%
2-Cloro-5-nitropirimidina
Formula: C₄H₂ClN₃O₂
Pto. de fusión: 105…110 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD04117995
Núm. CAS: 10320-42-0
EINECS: 233-703-8
UN: 3335
ADR: 9,III