Ciclobutanona 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR30488-25G OR30488-5G OR30488-100G
APOSOR30488-25GEA 49.3 EUR
APOSOR30488-25G APOSOR30488-5G APOSOR30488-100G
Ciclobutanona 98%
Ciclobutanona
Formula: C₄H₆O
MW: 70,09 g/mol
Pto. Ebullición: 97…99 °C
Pto. de fusión: –51 °C
Densidad: 0,938 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 10 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00001332
Núm. CAS: 1191-95-3
EINECS: 214-745-6
UN: 1224
ADR: 3,II