3-Hidroxipropiononitrilo
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR3049-1KG OR3049-250G
APOSOR3049-1KGEA 201 EUR
APOSOR3049-1KG APOSOR3049-250G
3-Hidroxipropiononitrilo
3-Hidroxipropiononitrilo
Formula: C₃H₅NO
Pto. Ebullición: 227…228 °C
Pto. de fusión: –46 °C
Densidad: 1,041 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002826
Núm. CAS: 109-78-4
EINECS: 203-704-8