2,5-Dibromohidroquinona 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,5-Dibromobenzene-1,4-diol
OR30490-10G OR30490-5G
APOSOR30490-10GEA 33.5 EUR
APOSOR30490-10G APOSOR30490-5G
2,5-Dibromohidroquinona 98%
2,5-Dibromohidroquinona
Formula: C₆H₄Br₂O₂
MW: 267,9 g/mol
Pto. de fusión: 193 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00192664
Núm. CAS: 14753-51-6