2-Bromo-4-metilanísol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-Bromo-2-methoxy-5-methylbenzene, 3-Bromo-4-methoxytoluene
OR3050-50G
OR3050-10G
OR3050-250G
APOSOR3050-50GEA
36.4
EUR
APOSOR3050-50G
APOSOR3050-10G
APOSOR3050-250G
2-Bromo-4-metilanísol 98%
2-Bromo-4-metilanísol
Formula:
C₈H₉BrO MW: 201.06 g/mol Pto. Ebullición: 134 °C/25mmHg Pto. de fusión: 15.5 °C Densidad: 1.41 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 113 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00017783 Núm. CAS: 22002-45-5 EINECS: 244-705-3 |