N-Boc-m-phenylenediamine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: tert-Butyl (3-Aminophenyl)carbamate, (3-Aminophenyl)carbamic acid tert-Butyl ester, N-Boc-1,3-phenylenediamine, 3-(tert-Butoxycarbonylamino)aniline, N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,3-phenylenediamine, tert-Butyl (3-aminophenyl)carbamate, 3-(Boc-amino)aniline
OR305002-100G
APOSOR305002-100GEA 156 EUR
APOSOR305002-100G
N-Boc-m-phenylenediamine 98%
N-Boc-m-phenylenediamine
Formula: C₁₁H₁₆N₂O₂
MW: 208,261 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06657915
Núm. CAS: 68621-88-5