Hexyl chloroformate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR30504-100G OR30504-25G
APOSOR30504-100GEA 139 EUR
APOSOR30504-100G APOSOR30504-25G
Hexyl chloroformate 98%
Hexyl chloroformate
Formula: C₇H₁₃ClO₂
Pto. Ebullición: 60…61 °C/7mmHg
Densidad: 1,007 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 62 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000651
Núm. CAS: 6092-54-2
EINECS: 228-036-4
UN: 3277
ADR: 6.1+8,II