7-Isoquinolinol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 7-Hydroxyisoquinoline, Isoquinolin-7-ol
OR30506-5G OR30506-25G
APOSOR30506-5GEA 172 EUR
APOSOR30506-5G APOSOR30506-25G
7-Isoquinolinol 98%
7-Isoquinolinol
Formula: C₉H₇NO
MW: 145.16 g/mol
Pto. de fusión: 226…228 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00456131
Núm. CAS: 7651-83-4