3-Iodo-6-nitro-1H-indazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR305075-1G OR305075-5G
APOSOR305075-1GEA 29 EUR
APOSOR305075-1G APOSOR305075-5G
3-Iodo-6-nitro-1H-indazole
3-Iodo-6-nitro-1H-indazole
Formula: C₇H₄IN₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07781652
Núm. CAS: 70315-70-7